Learn More
Invitrogen™ Biotine-14-dCTP
Code produit 10022582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10022582 50 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10022582 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 19518018
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
La biotine-14-dCTP est fournie à 0,4 mm dans 100 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM d'EDTA.
Utilisé pour la biotinylation de l’ADN, une alternative excellente et parfois supérieure au marquage radioisotopique classique
À propos de Biotine-14-dCTP
Biotine-14-dCTP est un analogue dCTP breveté avec la biotine fixée à la position N4 de la base pyrimidine par un linker à 14 atomes. Ce nucléotide peut être incorporé efficacement dans l'ADN par traduction de nick en présence de dATP, dGTP et dTTP, marquage de l'ADN avec la déoxynucléotide transférase terminale ou synthèse d'amorces aléatoires. La quantité de matériau fournie est suffisante pour l'étiquetage jusqu'à 5μ0g d'ADN.
Tests de performance et de qualité
La pureté est évaluée par HPLC en phase inverse.
  • Commodité et sécurité : la préparation de la sonde ne génère aucun déchet radioactif
  • Stabilité : les sondes restent actives plus longtemps que les sondes marquées isotopiquement
  • Polyvalence : l'ADN biotinylé peut être utilisé pour les procédures d'immobilisation et de capture par liaison à la streptavidine
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, marquage de l’ADN, marquage des acides nucléiques et synthèse d’oligo
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Nucléotide marqué
Concentration 0,4 mM
Contenu et stockage La biotine-14-dCTP est fournie à 0,4 mM dans 100 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM d'EDTA. Stockage à -20°C.
Marqueur ou colorant Biotine et autres haptènes
Méthode d’étiquetage Marquage direct
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 50 nmol
Forme Liquide