Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21-AI™ Chemically Competent E. coli
Code produit 11540146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
21 x 50 μl
Conditionnement:
1000µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540146 21 x 50 μl 1000µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540146 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C607003
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Les cellules E. coli chimiquement compétentes BL21-AI sont fournies dans des aliquotes de 50 μl à usage unique, avec un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé. Conserver les cellules compétentes à -80°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Idéales pour induire l’expression des protéines toxiques
Les E. coli One Shot BL21-AI sont des cellules chimiquement compétentes conçues pour les applications qui nécessitent une réglementation rigoureuse et une forte expression des protéines toxiques de tous les systèmes d’expression basés sur l’accélérateur T7. Les cellules chimiquement compétentes One Shot BL21-AI présentent une efficacité de transformation de >1x108 cfu/ μg d’ADN plasmidique.
  • Expression génétique régulée par l’addition de L-arabinose à la culture
  • Peuvent être utilisées avec tous les plasmides à base d’accélérateur T7
  • Fournies dans un format pratique One Shot
Pour l’expression de protéines recombinantes non toxiques, choisissez nos cellules chimiquement compétentes One Shot BL21 Star (DE3) ou nos cellules chimiquement compétentes One Shot BL21 Star (DE3) pLysS.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cellule compétente
Contient l’épisome F Absence d’épisome F’
Améliore la qualité des plasmides Non
Clonage d’ADN méthylé Non
Niveau d’efficacité de la transformation Efficacité moyenne (10^8-10^9 cfu⁄µg)
Contenu et stockage Les cellules E. coli chimiquement compétentes BL21™-AI sont fournies dans des aliquotes de 50 µl à usage unique, avec un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle superenroulé. Conserver les cellules compétentes à -80°C. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Yes (Tetracycline)
Sélection bleue / blanche Non
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Préparation de l’ADN non méthylé Yes (dcm)
Réduit la recombinaison Non
Conditions d’expédition Dry Ice
Résistant au phage T1 (tonA) Non
Espèces E. coli
Accélérateur T7
Format Tube
Gamme de produits One Shot
Quantité 21 x 50 μl
Toxic Proteins Yes (araB)
Improves RNA Stability No
Improves Protein Stability Yes (lon, ompT)