Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Adenoviral RNAi Expression System
Code produit 10624803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10624803 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10624803 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K494100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Le vecteur pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ est fourni superenroulé à une concentration de  150 ng/μl et comprend 10 μg de vecteur de contrôle positif. Le système d’expression BLOCK-iT™ RNAi Adenoviral comprend le kit de vecteur d’entrée BLOCK-iT™ U6, le vecteur et contrôle pAd/BLOCK-iT™-DEST, la lignée cellulaire 293A et le mélange enzymatique LR Clonase™.
Utilisé pour l’administration efficace et l’expression transitoires d’un ARN court en épingle à cheveux (shARN) in vivo à partir d’un vecteur adénoviral
Un nouveau procédé de clonage place un oligonucléotide d’ADN d’environ 50 bp immédiatement après un promoteur U6 pol III dans le vecteur d’entrée BLOCK-iT U6. Après une recombinaison efficace du vecteur d’entrée dans le vecteur pAd/BLOCK-iT-DEST, suivie d’une production et d’une transduction virales, le shARN entraîné par le promoteur U6 peut être exprimé transitoiresment dans la plupart des types de cellules de mammifères divisantes ou non divisantes. le shARN généré évite le mécanisme de défense de l’hôte et sera efficace pour produire la réponse d’extinction du gène ARNi.
Le vecteur pAd/BLOCK-iT-DEST offre :
  • Une région sans promoteur entourée de sites attR pour une recombinaison efficace avec le vecteur d’entrée U6 flanqué d’attL Gateway contenant la cassette d’ARNi ou tout promoteur flanqué d’attL et gène de séquence
  • Tous les composants requis pour l’emballage adénoviral efficace et l’administration du shARN d’intérêt. Grâce à ce vecteur, l’analyse transitoires de l’extinction des gènes dans les types de cellules divisantes et non divisantes et les modèles animaux de mammifères peut être réalisée.
shARN adénoviral, ARNi, RNAi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi basé sur des virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de vecteurs d’expression ARNi
Contenu et stockage Le vecteur pAd/BLOCK-iT™ RNAi Gateway™ est fourni superenroulé à une concentration de 150 ng/µl et comprend 10 µg de vecteur de contrôle positif. Le système d’expression BLOCK-iT™ RNAi Adenoviral comprend le kit de vecteur d’entrée BLOCK-iT™ U6, le vecteur et contrôle pAd/BLOCK-iT™-DEST, la lignée cellulaire 293A et le mélange enzymatique LR Clonase™. Conserver les vecteurs à -20°C. Stockez la lignée cellulaire dans de l’azote liquide. Stockez le mélange LR Clonase™ à -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Méthode de clonage Gateway™
Système constitutif ou inductible Vecteurs
Type de livraison Adénoviral
Type d’ARNi ARNsh
Vecteur pAd
Accélérateur U6
Gamme de produits BLOCK-iT
Quantité 20 réactions