Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ Vector Kit
Code produit 10063192
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10063192 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10063192 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K494300
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Le kit de vecteur BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ contient le vecteur pLenti6/BLOCK-iT™-DEST, le vecteur de contrôle pLenti6-GW/U6-laminshRNA et les cellules compétentes One Shot™ Stbl3. Les vecteurs fournis sont surenroulés et lyophilisés. Le système d’expression BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi contient le kit de vecteur BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™, le kit de vecteur d’entrée BLOCK-iT™ U6, le kit de support Bsd ViraPower™, la lignée cellulaire 293FT et le mélange enzymatique LR Clonase™.
Le vecteur d’expression pLenti6/BLOCK-iT-DEST fourni dans le système d’expression BLOCK-iT Lentiviral RNAi peut être utilisé pour introduire efficacement et exprimer de manière stable l’ARN court en épingle à cheveux (shARN) in vivo à partir d’un vecteur lentiviral
Un nouveau procédé de clonage place un oligonucléotide d’ADN d’environ 50 bp immédiatement après un promoteur U6 pol III dans le vecteur d’entrée BLOCK-iT U6. L’oligonucléotide est conçu pour exprimer l’ARN qui forme une structure tige-boucle contenant les régions de sens et d’antisens de votre gène cible d’intérêt. Cet shARN est ensuite recombiné dans le vecteur pLenti6/BLOCK-iT-DEST. Après la production et la transduction virales, le shARN entraîné par le promoteur U6 devient intégré de façon stable comme cassette d’ARNi. le shARN généré évite le mécanisme de défense de l’hôte et sera efficace pour produire la réponse d’extinction du gène ARNi. Grâce au système d’expression BLOCK-iT Lentiviral RNAi, l’analyse à long terme du blocage des gènes dans les types de cellules de mammifères divisantes et non divisantes et les modèles animaux peut être réalisée.
Le kit de vecteur d’entrée BLOCK-iT RNAi U6 permet un clonage rationalisé des séquences cibles de shARN pour les tests dans des expériences transitoires. Les cassettes d’expression d’ARNi sélectionnées sont rapidement et efficacement recombinées à partir du vecteur d’entrée BLOCK-iT RNAi U6 dans le vecteur pLenti6/BLOCK-iT-DEST via une réaction de recombinaison de LR Gateway standard.
  • Sites attR pour une recombinaison efficace avec le vecteur d’entrée U6 flanqué d’attL Gateway™ contenant la cassette d’ARNi
  • Tous les composants requis pour un emballage lentiviral efficace et une administration du shARN d’intérêt
  • Marquage de sélection de la blasticidine pour une sélection rapide et efficace de lignées cellulaires stables exprimant le shARN
clonage, clonage Gateway, shARN et miARM lentiviraux, ARNi, RNAi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi à base de virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de vecteurs d’expression ARNi
Contenu et stockage Le kit de vecteur BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™ contient le vecteur pLenti6/BLOCK-iT™-DEST, le vecteur de contrôle pLenti6-GW/U6-laminshRNA et les cellules compétentes One Shot¤ Stbl3. Les vecteurs sont surenroulés et lyophilisés. Stocker à -20°C une fois remis en suspension. Stockez les cellules compétentes à -80°C. Le système d’expression BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi contient le kit de vecteur BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Gateway™, le kit de vecteur d’entrée BLOCK-iT™ U6, le kit de support Bsd ViraPower™, la lignée cellulaire 293FT et le mélange enzymatique LR Clonase™. Stockez les composants comme indiqué dans les kits correspondants. Stockez le mélange LR Clonase™ à -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Méthode de clonage Gateway™
Système constitutif ou inductible Vecteurs
Type de livraison Lentiviral
Type d’ARNi ARNsh
Agent de sélection (eucaryotique) Blasticidine
Vecteur pLenti
Accélérateur U6
Format Kit
Gamme de produits BLOCK-iT, Gateway
Quantité 20 réactions