Learn More
Invitrogen™ BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ Vector Kit
Code produit 10798453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10798453 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10798453 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V48820
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Le kit de vecteur BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ contient le vecteur pLenti4/BLOCK-iT™-DEST, le vecteur de contrôle de shARN pLenti4-GW/H1/TO-lamin et des cellules d’E.Coli chimiquement compétentes One Shot™ Stbl3™.
Pour l’administration de lentiviraux et l’intégration génomique du codage de l’ADN pour l’ARNsh
Le kit de vecteur BLOCK-iT Lentiviral RNAi Zeo Gateway contient le vecteur d’expression pLenti4/BLOCK-iT-DEST qui permet l’administration de lentiviraux et l’intégration génomique du codage de l’ADN pour le shARN. Une fois exprimé, le shARN est traité par machinerie cellulaire et initie des ARNi spécifiques à la cible.
  • Technologie Gateway pour une recombinaison efficace de la cassette d’ARNi du vecteur BLOCK-iT inductible pENTR™/H1/TO
  • Tous les composants requis pour un emballage, une administration et une intégration efficaces des shARN
  • Marquage de sélection Zeocin pour une sélection rapide de lignées cellulaires clonales contenant la cassette d’ARNi
shARN et miARN lentiviraux, ARNi, RNAi, recherche sur les épigénétiques et les ARN non codants, ARNi basé sur les virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de vecteurs d’expression ARNi
Contenu et stockage Le kit de vecteur BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Zeo Gateway™ contient le vecteur pLenti4/BLOCK-iT™-DEST, le vecteur de contrôle de shARN pLenti4-GW/H1/TO-lamin et des cellules d’E.Coli chimiquement compétentes One Shot™ Stbl3™. Stockez le Plenti4/BLOCK-iT™-DEST, le vecteur Plenti6/TR, la blasticidine, le mélange d’emballage lentiviral ViraPower™ et le vecteur de contrôle à -20°C. Stockez les cellules 293 FT chimiquement compétentes One Shot Stbl3™ et le mélange d’enzymes LR Clonase™ à -80°C. Stockez le réactif Lipofectamine™ 2000 à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Méthode de clonage Gateway™
Système constitutif ou inductible Inductible
Type de livraison Lentiviral
Type d’ARNi ARNsh
Agent de sélection (eucaryotique) Zéocine™
Vecteur pLenti
Accélérateur H1/TO
Format Kit
Gamme de produits BLOCK-iT, Gateway
Quantité 20 réactions