Learn More
Invitrogen™ BloodPrep™ DNA Purification Solution
Description
La solution de purification de l’ADN BloodPrep™ est une solution de lyse cellulaire et de purification d’ADN pour le sang total provenant de toutes les espèces animales, toutes les cellules de culture et tous les écouvillons buccaux à utiliser avec la chimie de l’ADN BloodPrep™.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (application) | Purification des acides nucléiques |
| Gamme de produits | BloodPrep |
| Quantité | 1 000 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |