Learn More
Invitrogen™ Bluo-Gal
Code produit 10133862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10133862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10133862 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15519028
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Substrat histochimique alternatif pour β-galactosidase qui produit une couleur bleue plus foncée que le X-Gal, le substrat le plus fréquemment utilisé
  • La β-galactosidase hydrolyse le bluo-gal pour produire un précipité bleu insoluble dans l’alcool et les xylènes et convient aux dosages immunocytochimiques et immunocytochimiques
  • Les bactéries contenant de la β-galactosidase active produisent des colonies bleues lorsqu’elles sont cultivées sur des plaques contenant du bluo-gal
  • Le Bluo-gal est soluble dans le diméthylformamide
Clonage, transformation
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Description Blueo-gal, perméant aux cellules
Méthode de détection Colorimétrique
Format Flacon
Type de test Immunotransfert ou dosages immunocytochimiques, Dosages immunocytochimiques, Immunocytochemical Assays
Matériau Substrat d’indolyl-β-galactoside halogéné
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée