Learn More
Invitrogen™ Bovine Serum Albumin
Description
L’albumine sérique bovine est adaptée pour être utilisée comme stabilisateur d’enzymes pendant la purification ou pour la dilution des endonucléases de restriction et des enzymes modificatrices de l’acide nucléique. La BSA est également couramment utilisée dans les expériences de marquage de l’ADN et des protéines comme agent de blocage afin de minimiser le bruit de fond.
- Acétylée pour désactiver les nucléases et les protéases contaminantes
- Fournie en solution aqueuse à une concentration de 45 à 55 mg/ml
- Tests de performance et de qualité : La pureté est déterminée par SDS-PAGE
- Aucune activité contaminante détectable n’est observée dans les dosages d’exonucléases 3’ et 5’, d’entaillage de l’ADN et d’inhibition des endonucléases de restriction
ChIP-on-Chip, biologie chromatine, clonage, ARNi, épigénétique et recherche d’ARN non codante, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Spécification
| Concentration | 45 à 55 mg/ml |
| Contenu et stockage | L’albumine sérique bovine est fournie sous forme de solution aqueuse à une concentration de 45 à 55 mg/ml.Stockage à -20°C.L’albumine sérique bovine est garantie 6 mois à compter de la date d’achat, sauf indication contraire dans la documentation du produit. |
| Protéine | BSA |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| Quantité | 150 mg |
| Type de produit | Albumine sérique bovine |