Learn More
Invitrogen™ cDNA Size Fractionation Columns
Code produit 12097539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 colonnes
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12097539 3 colonnes 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12097539 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18092015
 Article restreint
En stock
Includes
Chaque colonne en plastique de 2 ml contient 1 ml de résine Sephacryl S-500 HR.
Offre une méthode efficace et pratique pour le fractionnement de la taille de l’ADNc double brin (1)
  • Les colonnes jetables pré-conditionnées permettent d’éliminer efficacement les petits résidus d’adaptateurs à l’ADNc (< 500 pb), les liants ou tout autre fragment susceptibles d’interférer avec la ligation de l’ADNc au vecteur.
  • Colonnes de fractionnement de la taille de l’ADNc > 500 pb
  • Tests de performance et de qualité : Le temps de lavage, le volume de chute pendant l’élution des fragments et la capacité de séparer clairement et proprement le mélange de colorants, y compris le xylène cyanol et le bleu de bromophénol, sont évalués.
Clonage, bibliothèques d’ADNc et construction de bibliothèques
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne de fractionnement
Contenu et stockage Chaque colonne en plastique de 2 ml contient 1 ml de résine Sephacryl™ S-500 HR. Stocker à +4°C.
Conditions d’expédition Glace
Format Colonne préconditionnée
À utiliser avec (application) Bibliothèques d’ADNc et construction de bibliothèques d’ADNc
Quantité 3 colonnes