Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET SUMO Expression System
Code produit 10144802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10144802 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10144802 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K30001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-04-2027
Includes
La boîte Champion pET SUMO TA Cloning contient un vecteur Champion pET SUMO linéarisé, de l’eau stérile, des dNTP, un tampon PCR 10X, des amorces et un modèle de contrôle, de l’ADN ligase T4, un tampon de ligature 10X, des amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un contrôle d’expression. La boîte SUMO Protease contient de la protéase SUMO et des tampons. La boîte TOP10 contient 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétentes, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. La boîte One Shot BL21(DE3) contient 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétentes, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle.
Rendement élevé de l’expression des protéines dans E. coli
  • Utilise une fusion par petit modificateur associé à l’ubiquitine (SUMO), appartenant à la famille en croissance des protéines liées à l’ubiquitine, pour améliorer la solubilité des protéines de fusion exprimées
  • Contrairement à l’ubiquitine, le SUMO participe à la stabilisation et à la localisation des protéines in vivo
  • Après l’expression, la fraction 11 kd SUMO peut être clivée par une protéase SUMO (ULP-1) hautement spécifique et active au niveau du terminal carboxyle, produisant ainsi des protéines natives
  • Solubilité accrue avec la fusion SUMO à extrémité N-terminale
  • Un clivage très efficace produit des protéines natives d’intérêt avec la protéase SUMO (ULP-1)
  • Le clivage hautement spécifique élimine les risques de digestion interne des protéines d’intérêt, quelle que soit leur séquence d’acides aminés
  • Stabilité significativement accrue grâce à la fusion SUMO, il peut être utilisé pour le promoteur T7lac de la production des petits peptides pour l’expression des protéines de haut niveau
  • Marqueur 6xHis à extrémité N-terminale pour la détection et la purification des protéines
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Agent d’induction IPTG
Accélérateur T7, lacO
Type de produit Système d’expression
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Contenu et stockage Le système d’expression Champion™ pET SUMO est fourni sous forme de système complet. La boîte Champion™ pET SUMO TA Cloning™ contient un vecteur Champion™ pET SUMO linéarisé, de l’eau stérile, des dNTP, un tampon PCR 10X, des amorces et un modèle de contrôle, de l’ADN ligase T4, un tampon de ligature 10X, des amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un contrôle d’expression. Stockage à -20°C. La boîte SUMO Protease contient de la protéase SUMO et des tampons. Conservation à -80°C. La boîte One Shot™ TOP10 contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétentes, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. Conservation à -80°C. La boîte One Shot¤ BL21(DE3) contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. Conservation à -80°C.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Kanamycine (KanR)
Souche bactérienne ou de levures BL21(DE3)
Clivage SUMO
Système d’expression E. coli
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette SUMO
Méthode de clonage TA Cloning™
Quantité 20 réactions
Vecteur pET
Gamme de produits Champion, TA Cloning