Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET102 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Description
Includes
200 ng de vecteur Champion pET activé par topoisomérase I et linéarisé ; eau stérile ; dNTP ; tampons PCR 10X ; solution saline ; modèle de contrôle et amorces ; amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un contrôle d’expression. La boîte TOP10 contient 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétentes, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. La boîte BL21 Star(DE3) contient 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle.
- Basée sur les vecteurs d’expression T7 initialement développés par Studier et ses collègues, l’expression de haut niveau est obtenue parce que l’ARN polymérase T7 est plus processive que l’ARN polymérase d’E. coli native et est dédiée à la transcription du gène d’intérêt
- La production de protéines est encore améliorée dans le système par la souche d’expression BL21 StarE. coli, ce qui améliore considérablement la stabilité des transcripts d’ARNm et multiplie l’expression protéique jusqu’à dix fois
- Le clonage Directional TOPO simplifié et efficace permet d’entrer rapidement dans un vecteur d’expression ChampionpET
- Présente des vecteurs d’expression ChampionpET activés par topoisomérase I et linéarisés, pour un clonage directionnel en cinq minutes
- La technologie de clonage Directional TOPO facilite l’expression génétique, car l’enzyme de correction est utilisée pour la PCR, ce qui entraîne moins d’erreurs dans les gènes clonés
- Plus de 90 % des clones présentent une orientation correcte pour l’expression génétique, ce qui réduit le temps consacré à la sélection des colonies
- Chaque vecteur porte un promoteur T7lac pour une expression de haut niveau
Expression bactérienne / expression protéique / protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Agent d’induction | IPTG |
| Accélérateur | T7, lacO |
| Type de produit | Kit d’expression TOPO |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Chaque kit d’expression Champion™ pET Directional TOPO™ est fourni sous la forme d’un système d’expression complet. La boîte d’expression Directional TOPO™ contient 200 ng de vecteur Champion™ pET activé par topoisomérase I et linéarisé ; eau stérile ; dNTP ; tampon PCR 10X ; solution saline ; modèle de contrôle et amorces ; amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un contrôle d’expression. Stockage à -20°C. La boîte One Shot™ TOP10 contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétentes, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. Conservation à -80°C. La boîte One Shot™ BL21 Star™(DE3) contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. Conservation à -80°C. Les kits avec la technologie Lumio™ incluent 20 µl du réactif de détection Lumio™. Stockage à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Souche bactérienne ou de levures | BL21 Star™(DE3) |
| Clivage | Site de reconnaissance d’EK (entérokinase) |
| Système d’expression | E. coli |
| Afficher plus |