Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET151 Directional TOPO™ Expression Kit with BL21 Star™ (DE3) One Shot™ Chemically Competent E. coli
Code produit 10423822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10423822 20 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10423822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K15101
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
La boîte d’expression Directional TOPO contient 200 ng de vecteur Champion pET activé par topoisomérase I et linéarisé ; eau stérile ; dNTP ; tampon PCR 10X ; solution saline ; modèle de contrôle et amorces ; amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un contrôle d’expression. La boîte BL21 Star(DE3) contient 21 aliquotes de 50 μl d’E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle.
Les protéines d’intérêt peuvent atteindre des niveaux supérieurs à 50 % de la proportion de protéines cellulaires totales pendant l’expression
  • Basée sur les vecteurs d’expression T7 initialement développés par Studier et ses collègues, l’expression de haut niveau est obtenue parce que l’ARN polymérase T7 est plus processive que l’ARN polymérase d’E. coli native et est dédiée à la transcription du gène d’intérêt
  • La production de protéines est encore améliorée dans le système par la souche d’expression BL21 StarE. coli, ce qui améliore considérablement la stabilité des transcripts d’ARNm et multiplie l’expression protéique jusqu’à dix fois
  • Le clonage Directional TOPO simplifié et efficace permet d’entrer rapidement dans un vecteur d’expression Champion pET
  • Vecteurs d’expression Champion pET activés par topoisomérase I et linéarisés, pour un clonage directionnel en cinq minutes
  • La technologie de clonage Directional TOPO facilite l’expression génétique, car l’enzyme de correction est utilisée pour la PCR, ce qui entraîne moins d’erreurs dans les gènes clonés
  • Plus de 90 % des clones ont une orientation correcte pour l’expression génétique, ce qui réduit le temps consacré à la sélection des colonies
Expression bactérienne, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Système constitutif ou inductible Inductible
Agent d’induction IPTG
Accélérateur T7, lacO
Type de produit Kit d’expression TOPO
Agent de sélection (eucaryotique) Néant
Contenu et stockage Chaque kit d’expression Champion™ pET Directional TOPO™ est fourni sous la forme d’un système d’expression complet. La boîte d’expression Directional TOPO™ contient 200 ng de vecteur Champion™ pET activé par topoisomérase I et linéarisé ; eau stérile ; dNTP ; tampon PCR 10X ; solution saline ; modèle de contrôle et amorces ; amorces pour le séquençage ou l’analyse PCR et un contrôle d’expression. Stockage à -20°C. La boîte One Shot™ TOP10 contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétentes, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. Conservation à -80°C. La boîte One Shot™ BL21 Star™(DE3) contient vingt-et-un aliquotes de 50 µl d’E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle. Conservation à -80°C. Les kits avec la technologie Lumio™ incluent 20 µl du réactif de détection Lumio™. Stockage à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Souche bactérienne ou de levures BL21 Star™(DE3)
Clivage Site de reconnaissance des protéases TEV
Système d’expression E. coli
Mécanisme d’expression Expression cellulaire
Marqueur de protéine Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5
Méthode de clonage Directional TOPO™
Quantité 20 réactions
Vecteur pET
Gamme de produits One Shot