Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET160 Gateway™ Expression Kit with Lumio™ Technology
Description
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Matériel supplémentaire requis, disponible séparément : Clone d’entrée Gateway™, mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ et tampon de réaction.
Expression bactérienne, clonage, dosages d’enzymes et d’activité des protéines, clonage Gateway, détection Lumio, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, dosage de rapporteurs
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Agent d’induction | IPTG |
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Kit d’expression |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Souche bactérienne ou de levures | BL21 Star™(DE3), TOP10 |
| Clivage | Site de reconnaissance des protéases TEV |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.