Learn More
Invitrogen™ Champion™ pET161 Gateway™ Expression Kit with Lumio™ Technology
Description
Includes
Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés.
Requires
Matériel supplémentaire requis, disponible séparément : Clone d’entrée Gateway™, mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ et tampon de réaction.
Expression bactérienne, clonage, tests d’activité enzymatique et protéique, clonage Gateway, détection Lumio, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse,dosages de rapporteurs
Spécification
Spécification
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Agent d’induction | IPTG |
| Accélérateur | T7 |
| Type de produit | Kit d’expression |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Néant |
| Contenu et stockage | Tous les vecteurs de destination sont lyophilisés et superenroulés. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Souche bactérienne ou de levures | BL21 Star™(DE3), TOP10 |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Système d’expression | E. coli |
| Afficher plus |