Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ Forensic DNA Purification Kit
Description
Includes
Tampon de lyse ChargeSwitch (L13)
Microbilles magnétiques ChargeSwitch
Protéinase K (20 mg/ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol)
Tampon de purification ChargeSwitch (N5)
Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Le kit de purification d’ADN médico-légal ChargeSwitch™ utilise des microbilles magnétiques pour purifier rapidement et efficacement l’ADN génomique d’une variété d’échantillons médico-légaux, y compris des échantillons de mauvaise qualité ou dégradés ; son utilisation est entièrement validée avec les analyses STR (répétition d’un seul tandem).
- Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
- Validé pour les applications de profilage STR à partir de différents échantillons médico-légaux
- Compatible avec les protocoles à haut débit
Analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, préparation / extraction d’échantillons à des fins d’identification humaine, ADN génomique à partir d’échantillons médico-légaux, en milieu clinique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Tous les composants des kits de purification d’ADN médico-légal ChargeSwitch™ sont expédiés à température ambiante. Dès réception, conserver la protéinase K à 4“C. Conserver tous les autres composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsque ceux-ci sont correctement stockés. Composants : Tampon de lyse ChargeSwitch™ (L13) Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ Proteinase K (20 mg/ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol) Tampon de purification ChargeSwitch™ (N5) Tampon de lavage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
| Format | Kit |
| Isolation Technology | Chimie ChargeSwitch™ |
| Type d’échantillon | Échantillon médico-légal |
| À utiliser avec (application) | Médecine légale |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Nbre de réactions | 100 préparations |
| Gamme de produits | ChargeSwitch |
| Type de produit | Kit de purification d’ADN médico-légal |
| Quantité | 100 préparations |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- ChargeSwitch Forensic DNA Purification Kit
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine