Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ PCR Clean-Up Kit
Code produit 10685273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
960 préparations
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10685273 100 préparations 1 pièce
10221853 960 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10685273 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur CS12000
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween20)
Tampon de purification ChargeSwitch (N5)
Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Requires
Accessoire magnétique
Évolutif pour une utilisation sur des robots de manipulation de liquides
ChargeSwitch PCR Clean-Up Kit is the fastest and most effective method of removing primers, unincorporated dNTPs, thermostable polymerases and salts (Figure 1). This kit is scalable for use on liquid-handling robots. This kit includes all the necessary reagents for the number of preps listed and requires the use of a magnetic accessory. Please see the Accessories Chapter (Chapter 6) to select the best magnetic accessory for your needs.
  • Sample size: 25–50 μL
  • High recovery of DNA fragments
  • Rapid, one tube, 5 minute protocol
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™ est livré à température ambiante. Lors de la réception du produit, conservez les composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Composants :
Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg / ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween-20)
Tampon de purification ChargeSwitch™ (N5)
Tampon de nettoyage ChargeSwitch™ (W12)
Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Format Kit
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits ChargeSwitch
Type de produit Kit de nettoyage PCR
Quantité 100 préparations
Durée de fonctionnement 5 min
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR)
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard
Technologie d’isolement Chimie ChargeSwitch™
Nbre de réactions 100 préparations
Type d’échantillon Produits de PCR