Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Description
Includes
Kit contains columns, collection tubes, recovery tubes, binding buffer, wash buffer, and elution buffer.
Le kit de nettoyage pour PCR ChargeSwitch™-Pro permet de purifier les fragments d’ADN de haute qualité sans utiliser d’éthanol ou de sels difficiles connus pour interférer avec les réactions enzymatiques.
- Protocole 100 % sans éthanol, sans guanidinium et sans solvants organiques
- Amélioration des performances en aval
- Kit complet pour une configuration rapide et facile
- 20 % d’étapes de manipulation en moins par rapport à la plupart des protocoles de nettoyage pour PCR
- Purification d’une quantité allant jusqu’à 500 °l de produits de PCR dans une colonne
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™-Pro contient des colonnes, des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, des tampons de liaison, de nettoyage et d’élution. Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Format | Kit |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Gamme de produits | ChargeSwitch |
| Type de produit | Kit de nettoyage PCR |
| Quantité | 50 préparations |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Cible | ADN provenant de réactions enzymatiques (par exemple PCR) |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard |
| Technologie d’isolement | Chimie ChargeSwitch™ |
| Show More |
Safety and Handling
- CHARGESWITCH PRO PCR
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen chloride
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.