Learn More
Invitrogen™ CIAP (phosphatase alcaline intestinale de veau), 20 U/μl
Code produit 10747864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1ku
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10747864 1000 U 1ku
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10747864 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18009019
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Un flacon de tampons de déphosphorylation 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM d’EDTA], flacon de tampon de dilution [50 % de glycérol, 25 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM de MgCl2, et 0,1 mM de ZnCl2]
Phosphomonoestérase qui élimine les phosphates 3’ et 5’ de l’ADN et de l’ARN
  • Concentration : 20 unités/μl
  • Source : Purifié à partir de la muqueuse intestinale du veau
  • Tests de performance et de qualité : Dosages d’endodésoxyribonucléase, d’exodésoxyribonucléase 3’ et de ribonucléase ; efficacité de déphosphorylation mesurée dans un dosage de transformation
  • Définition de l’unité : Une unité hydrolyse 1 μmol de phosphate de 4-nitrophényle en 1 minute à 37°C
  • Conditions de réaction de l’unité : Tampon de diéthanolamine 1M, phosphate de 4-nitrophényle 10 mM, MgCl2 0,25 mM (pH 9,8) dans 900 μl pendant 10 minutes à 37°C
Déphosphorylation des extrémités 5’-phosphorylés de l’ADN vecteur pour empêcher l’auto-ligature ; déphosphorylation des extrémités 5’ des acides nucléiques avant la réaction prospective avec la kinase ; clonage ; clonage d’enzyme de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 U / μl
Contenu et stockage La phosphatase alcaline intestinale de veau (20 unités/μl) est fournie avec un flacon de tampon de déphosphorylation 10X [500 mM de Tris-HCl (pH 8,5), 1 mM d’EDTA], un flacon de tampon de dilution [50 % de glycérol, 25 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM de MgCl2 et 0,1 mM de ZnCl2]. Conserver la phosphatase alcaline intestinale de veau à -20°C.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Enzymes CIP
Quantité 1000 U
Type de produit Phosphatase alcaline