Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II
Description
Includes
Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
- Catalyse la recombinaison in vitro des produits PCR ou le sous-clonage des fragments d’ADN à partir de clones (contenant des sites attB) et d’un vecteur donneur (contenant des sites attP) pour générer des clones d’entrée
- Contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé entre -20°C et -80°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II comprend une solution de protéinase K (2 µg/µl) et un vecteur de contrôle positif. Stockage entre -20°C et -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Enzymes | BP Clonase |
| Tampon compatible | Tampon enzymatique |
| Quantité | 100 réactions |
| Type de produit | Mélange enzymatique BP Clonase |
| Gamme de produits | Clonase, Gateway |