Learn More
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides
Description
Includes
- One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
- One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
- One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Compteur automatique de cellules Countess
• Facilité d'utilisation
• Comptage précis des cellules
• Réponse en moins d'1 minute
• Une seule mesure d'échantillon permet, en moins d'une minute d'obtenir:
• La concentration des cellules vivantes et mortes parmL
• La concentration totale de cellules dans l'échantillon parmL
• La viabilité
• Le diamètre moyen des cellules de l'échantillon
• Une image haute définition de l'échantillon
• Une représentation graphique des données
• Système utilisant des chambres à usage unique, éliminant les étapes de lavages et les contaminations croisées. Réponse optimale avec cellules de mammifères taille 5 à 60μm
• Transfert des images possible grâce à la clé USB
• Principe
• Mélanger au 1:1 10L de votre échantillon avec le bleu de Trypan
• Charger 10L du mélange dans une chambre de la cassette. Une ou 2 chambre à charger au choix
• Insérer la cassette dans l'appareil
• Appuyer sur le bouton 'zoom' afin de visualiser les cellules dans la chambre de comptage, tourner la manette pour faire le point
• Appuyer sur le bouton 'Comptage de cellules'
• Compteur Countess
• Pour cellules eucaryotiques
• Facilité d'utilisation
• Comptage précis des cellules
• Réponse en moins d'1 minute
• Une seule mesure d'échantillon permet, en moins d'une minute d'obtenir:
• La concentration des cellules vivantes et mortes parmL
• La concentration totale de cellules dans l'échantillon parmL
• La viabilité
• Le diamètre moyen des cellules de l'échantillon
• Une image haute définition de l'échantillon
• Une représentation graphique des données
• Système utilisant des chambres à usage unique, éliminant les étapes de lavages et les contaminations croisées. Réponse optimale avec cellules de mammifères taille 5 à 60μm
• Transfert des images possible grâce à la clé USB
• Principe
• Mélanger au 1:1 10L de votre échantillon avec le bleu de Trypan
• Charger 10L du mélange dans une chambre de la cassette. Une ou 2 chambre à charger au choix
• Insérer la cassette dans l'appareil
• Appuyer sur le bouton 'zoom' afin de visualiser les cellules dans la chambre de comptage, tourner la manette pour faire le point
• Appuyer sur le bouton 'Comptage de cellules'
• Compteur Countess
• Pour cellules eucaryotiques
Specifications
Specifications
| Dimensions (P x L x H) | 20 x 27 x 19cm |
| Tension | 100-240 VAC |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de produit | Compteur cellulaire automatisé, 1 boîte de lames |
| Comprend | One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide |