Learn More
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides
Code produit 10497698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Compteur cellulaire automatisé, 101 boîtes de lames
Compteur cellulaire automatisé, 11 boîte de lames
Compteur cellulaire automatisé, 1 boîte de lames
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10497698 Compteur cellulaire automatisé, 101 boîtes de lames 1 pièce
10389053 Compteur cellulaire automatisé, 1 boîte de lames 1 pièce
10185154 Compteur cellulaire automatisé, 11 boîte de lames 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10497698 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10311
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Benchtop instrument for easy cell and viability counts in as little as 30 seconds
  • For verifying Number of Cells, Live Cells/mL, Dead Cells/mL, Cell Size
  • Compatible with Countess cell counting chamber slides
  • Dimensions: D x W x H: 20 x 27 x 19cm (7.8 x 10.6 x 7.4 in.)
Cell Counting, Viability and Cryopreservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (P x L x H) 20 x 27 x 19cm
Tension 100-240 VAC
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Compteur cellulaire automatisé, 101 boîtes de lames
Comprend One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide