Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides with Trypan Blue Stain, disposable, 1250 Slides, 100 mL bottle
Description
Includes
Lames et 20 x flacons de 1 ml de bleu trypan (0,4 %)
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
- Préstérilisés et conditionnement individuel
- Comprend deux chambres séparées et fermées (75 × 25 × 1,8 mm ; profondeur de la chambre = 100 μm) utilisées pour compter un échantillon double ou deux échantillons différents
- Les cellules sont comptées au centre du compartiment de comptage
- Volume de chargement des échantillons : 10 μlitres
Comptage, viabilité et cryoconservation des cellules
Spécification
Spécification
| Type | Lame de chambre Countess |
| Gamme de produits | Countess |
| À utiliser avec (équipement) | Compteur automatisé de cellules Countess™ |
| Capacité | 10 μL/Chamber |
| Comprend | Trypan Blue Stain |
| Positions | 2 Chambers/Slide |
| Profondeur (métrique) | 100 μm (Chamber) |
| Dimensions | 75 x 25 x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm |
| Contenu et stockage | Contenu : 25 boîtes de 50 lames compartimentées de numération cellulaire Countess™ (1 250 lames) et 1 flacon de colorant bleu trypan (100 ml). Chaque lame contient deux compartiments de numération cellulaire (75 mm x 25 mm x 1,8 mm ; profondeur de chambre = 100 μm). Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire. |
| Quantité | 1250 Slides, 100 mL Bottle |
Sécurité et traitement
- Countess Cell Counting Chamber Slides
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-[(3,3-dimethyl[1,1-biphenyl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic