Learn More
Invitrogen™ dATP (100 mM)
Code produit 10073382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10073382 250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10073382 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10216018
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
Fourni à une concentration de 100 mM dans de l’eau hautement purifiée (pH 7,5).
Solution prête à l’emploi
Cette solution dATP (désoxyadénosine triphosphate) de 100 mM convient à une utilisation dans les réactions de réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage, le remplissage, la translation de coupure et les réactions de synthèse de l’ADNc. Fourni à une concentration de 100 mM pour plus de commodité et de flexibilité.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage Le nucléotide est fourni comme une solution pratique prête à l’emploi à une concentration de 100 mM dans de l’eau hautement purifiée (pH 7,5). Conserver à -20°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 250 μl
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.