Learn More
Invitrogen™ DDM (n-dodécyl β-D-maltoside) (10 %)
Solution détergente utilisée pour préparer des échantillons de protéines natives à utiliser avec le système pour gels NativePAGE™
Marque: Invitrogen™ BN2005
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.33000kg
Description
- La solution de détergent prête à l’emploi améliore la solubilité des protéines hydrophobes et membranaires pendant la préparation des échantillons
- Les échantillons préparés avec du DDM à 10 %, de la digitonine à 5 % ou le kit de préparation d’échantillons NativePAGE sont compatibles avec les gels Bis-Tris NativePAGE Novex pour l’électrophorèse native, présentant une meilleure résolution et moins de stries
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
1 ml de solution.Conserver à +4°C. | |
Liquide | |
Glace humide |
DDM | |
DDM |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.