Learn More
Invitrogen™ dGTP (100 mM)
Description
Includes
Fourni à une concentration de 100 mM dans de l’eau hautement purifiée (pH 7,5).
Cette solution dGTP (désoxyguanosine triphosphate) de 100 mM convient à une utilisation dans les réactions de réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage, le remplissage, la translation de coupure et les réactions de synthèse de l’ADNc. Fourni à une concentration de 100 mM pour plus de commodité et de flexibilité.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Order Info
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Specifications
Specifications
| Concentration | 100 mM |
| Contenu et stockage | Le nucléotide est fourni comme une solution pratique prête à l’emploi à une concentration de 100 mM dans de l’eau hautement purifiée (pH 7,5). Conserver à -20°C. |
| Forme | Liquide |
| Marqueur ou colorant | Non marqué |
| Quantité | 250 μl |
| Conditions d’expédition | Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée |
| À utiliser avec (application) | Standard PCR, High-fidelity PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR) |