Learn More
Invitrogen™ Cellules MegaX DH10B T1R Electrocomp™
Description
Includes
Contenu : MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ C : 5 flacons, 100 μl chacun ; ADN pUC19 (10 pg/μl) : 1 flacon, 50 μl ; milieu de récupération : 3 flacons, 10 ml chacun
Des processus de production améliorés garantissent un nombre de colonies par transformation trois fois plus élevé (>3 x 1010 cfu/μg d’ADN pUC), ce qui rend les cellules MegaX DH10B™ T1R idéales pour le clonage et la construction de bibliothèques très exigeants. Elles possèdent le même génotype que la souche DH10B™ T1R communément utilisée, y compris tonA qui prévient l’infection par les bactériophages lytiques T1 et T5 et qui protège les bibliothèques et clones précieux.
- Fournissent une transformation hautement efficace de l’ADN méthylé, car elles ne disposent pas de systèmes de restriction E. coli K12.
- Le marqueur ψ80lacZδM15 offre une α complémentation du gène β-galactosidase, pour la sélection des couleurs bleu / blanc des plaques de gélose contenant du X-gal ou du Bluo-gal
- Souche bactérienne / de levure : DH10B™
Clonage, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Specifications
Specifications
| Type de produit | Cellule Electrocomp |
| Contient l’épisome F | No |
| Améliore la qualité des plasmides | Oui |
| Clonage d’ADN méthylé | Oui |
| Niveau d’efficacité de la transformation | Haute efficacité (> 10^9 cfu⁄µg) |
| Contenu et stockage | Contenu : • MegaX DH10B T1R Electrocomp C : 5 flacons, 100 µl chacun • ADN pUC19 (10 pg/µl) : 1 flacon, 50 µl • Milieu de récupération : 3 flacons, 10 ml chacun Conserver les cellules compétentes à -80°C. Conserver l’ADN pUC19 à -20°C. Conserver le milieu de récupération à 4°C . |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Yes (Streptomycin) |
| Clonage d’ADN instable | Ne convient pas au clonage d’ADN instable |
| Sélection bleue / blanche | Oui |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Show More |