Learn More
Invitrogen™ DMRIE-C Transfection Reagent
Description
Includes
Contient un tube (1 ml) de réactif de transfection DMRIE-C.
Le réactif de transfection DMRIE-C est particulièrement efficace pour transfecter les cellules en suspension (Jurkat, par exemple) et d’autres lignées cellulaires dérivées des lymphoïdes. Le DMRIE-C peut également être utilisé pour l’administration in vivo d’ADN. Le réactif DMRIE-C est une formule 1:1 (M / M) de liposomes des lipides cationiques DMRIE (bromure d’ammonium 1,2-dimyristyloxy-propyl-3-diméthyl-hydroxy éthyl) et du cholestérol dans l’eau filtrée à travers une membrane.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total provenant d’échantillons liquides (p. ex. sérum, virus), purification d’ARN / ADN viral, gADN à partir d’échantillons de virus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient un tube (1 ml) de réactif de transfection DMRIE-C. Conserver à 4°C. Ne pas congeler. |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies |
| Format | Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons |
| Type d’échantillon | ADN plasmide |
| Transfection Technique | Transfection basée sur les lipides |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Quantité | 1 ml |
| Compatible avec le sérum | Non |
| Afficher plus |