Learn More
Invitrogen™ λ DNA (cIind 1 ts857 Sam 7)
Code produit 11568916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11568916 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11568916 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 25250010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Includes
Conditionnée à μ0,35 à 0,6 g/μl dans du Tris-HCl 10 mM pH 7.4, NaCl 50 mM, EDTA 1 mM, glycérol à 50 %
λ ADN (cIInd 1 ts857 Sam 7) est isolé à partir d'un Lysogène Le597E Colidam+ dcm+
Convient à une utilisation comme substrat pour générer des étalons de taille moléculaire et tester l'activité de l'endonucléase de restriction. Les endonucléases de restriction sensibles à la méthylation du barrage ou du dcm ne clivent pas cet ADN.
Tests de performance et de qualité : La pureté, la structure de l’ADN et certains modèles de fragmentation de l’endonucléase de restriction sélectionnés sont vérifiés par analyse de gel d’agarose.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit ADN λ
Comprend Modèle(s) de contrôle
Contenu et stockage Fourni à 0,25 à 0,6 µg/µl dans 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM de NaCl, 0,1 mM d'EDTA. Conserver à +4°C.
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Conditions d’expédition Glace
Format Tube
Quantité 500 μg