Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
Code produit 10358002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
250 U
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10358002 250 U 1 pièce
10043132 1000 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10358002 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18010017
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
1000 unités d’ADN polymérase dans un tampon de stockage de 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 100 mM de Kcl, 1 mM de DTT et 50 % (v/v) de glycérol. Il est fourni entre 5 et 10 unités/μl.
ADN polymérase avec 5’→3’ et 3’→5’ d’activités d’exodésoxyribonucléase
Test de performance et de qualité
Matrice d’endodésoxyribonucléase ; efficacité de la traduction de nick dépendante de la DNase I déterminée.
Définition d’unité
Une unité intègre 10 nmol de désoxyribonucléotide total dans du matériau précipitable par acide en 30 min à 37°C à l’aide d’un modèle/d’une amorce.
Conditions de réaction de l’unité 
: 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,0), 6,7 mM de MgCl2, 1 mM de 2-mercaptoéthanol, 80 μg/ml de modèle/amorce, 32 μM de dTTP, 69 nM [3H] de dTTP et enzyme dans 100 μL pendant 30 min à 37°C. Intègre également des nucléotides biotinylés.
  • Applications : Traduction de nick dépendante de la DNase I, synthèse de second brin dans le clonage d’ADNc, remplissage de 5’ en suspension
  • Source : purifiée à partir d’E. coli exprimant le gène de l’ADN polymérase I sur un plasmide
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Description ADN polymérase
Forme Liquide
Polymérase DNA Polymerase I
Activité exonucléasique 3' - 5', 5' - 3'
Quantité 250 U
Conditions d’expédition Glace humide
Hot Start Non