Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I/DNase I
Code produit 10605013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10605013 250 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10605013 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18162016
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Includes
ADN polymérase I/DNase I contient 0,5 unités d’ADN polymérase I et 0,4 milliunités de DNase I par microlitre.
Un mélange optimisé des deux enzymes pour une translation de coupure efficace de l’ADN
  • Application : Marquage de l'ADN avec des nucléotides radiomarqués ou biotinylés
  • Source : La DNase I est purifiée à partir du pancréas de bovin ; l'ADN polymérase I à partir du λ lysogène nM 964 d'E. coli
  • Tests de performance et de qualité : Performances testées dans la réaction de traduction de nick
  • Définition de l’unité : Une unité d'ADN polymérase I en l'absence de DNase I intègre 10 nmol de désoxyribonucléotide total dans du matériel précipitable par acide en 30 min à 37°C à l'aide d'un amorce de modèle
  • Conditions de réaction de l’unité : 50 mM de phosphate de potassium (pH 7,5), 6,7 mm de MgCl2 , 1 mM de 2-mercaptoéthanol, 8μ0g/ml d•'épimère de téprat, 32μM de dTTP, 69 nM de [3H]dTTP et enzyme en 100μL pendant 30 min à 37°C
Clonage, clonage par enzymes de restriction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage ADN polymérase I/DNase I contient 0,5 unités d’ADN polymérase I et 0,4 milliunités de DNase I par microlitre. Stockage à -20°C.
Description ADN polymérase
Polymérase DNA Polymerase I
Activité exonucléasique 3' - 5', 5' - 3'
Quantité 250 U
Conditions d’expédition Glace humide
Hot Start Non