Learn More
Invitrogen™ DNase I, de qualité amplification
Code produit 10694233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10694233 100 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10694233 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18068015
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
DNase I, de qualité amplification (100 U), tampon de réaction 10X DNase I, EDTA 25 mM (pH 8,0)
Purifiée et testée pour déceler toute contamination de RNase à des niveaux non détectables.
La DNase I, de qualité amplification, digère l’ADN simple et double brin en oligodésoxyribonucléotides contenant du 5’-phosphate. La DNase I, de qualité amplification, convient à l’élimination de l’ADN lors de procédures de purification de l’ARN, comme celles précédant l’amplification de l’ARN par PCR. L’absence de RNase est testée en effectuant un dosage de ribonucléase avec une échelle d’ARN.
  • Activité spécifique > 10 000 unités/mg
  • Source : Purifiée à partir de pancréas de bovin
  • Performance et tests de qualité : Détermination du dosage de ribonucléase avec une échelle d’ARN et capacité de digérer l’ADN simple brin et double brin en oligonucléotides
  • Définition d'une unité : Une unité augmente l’absorbance d’une solution d’ADN de poids moléculaire élevé à un taux de 0,001 A260 unités/min/ml de mélange de réaction à 25°C
  • Conditions de réaction de l’unité : Acétate de sodium (pH 5,0) 0,1 M, MgCl2 5 mM, ADN de thymus de veau 50 μg/ml et enzyme dans 1 ml pendant 10 minutes à 25°C
Élimination de l’ADN des préparations d’ARN et de protéines, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
1 flacon de DNase I, qualité amplification (100 U)
1 flacon de tampon de réaction 10X DNase I (1 000 μl)
1 flacon de 25 mM d’EDTA (pH 8,0) (200 μl)
Conserver à -20°C dans un congélateur sans givre.
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Enzymes DNase
Tampon compatible Tampon de réaction
Quantité 100 U