Learn More
Invitrogen™ DNase I
Code produit 10636153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 000 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10636153 20 000 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10636153 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18047019
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
La DNase I est fournie dans un flacon contenant 20 000 unités à une concentration de 50 à 375 U/μl.
Purifiée à partir de pancréas de bovin
  • La DNase I (désoxyribonucléase I) digère l’ADN simple brin et double brin en oligodésoxyribonucléotides contenant du 5’-phosphate
  • La ribonucléase a été réduite à des niveaux non détectables.
  • L’activité spécifique de la DNase I se situe généralement dans une plage de 10 000 à 25 000 unités/mg
Pour extraire l’ADN des préparations d’ARN, utilisez la DNase I de qualité amplification (N° de catalogue 18068-015)
Élimination de l’ADN des préparations protéiques, traduction de l’ADN par entaillage, génération de fragments aléatoires pour le séquençage de didésoxy, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 à 375 U/μL
Contenu et stockage La DNase I est fournie dans 1 flacon contenant 20 000 unités à une concentration de 50 à 375 U/μl. Conserver au congélateur (-5°C à -30°C).
Conditions d’expédition Glace humide
Enzymes DNase
Quantité 20 000 U
Type de produit DNase I