Learn More
Invitrogen™ Réactif DNAzol™, pour l’isolement de l’ADN génomique à partir d’échantillons solides et liquides
Code produit 11558626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11558626 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11558626 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10503027
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
1 flacon (100 ml)
Isolement d’ADN génomique à partir d’échantillons solides et liquides
Le réactif DNAzol est un réactif organique complet et prêt à l’emploi d’origine animale, végétale et bactérienne. Il peut également être extrait à partir de levures. En règle générale, vous pouvez réaliser la procédure du réactif DNAzol en 10 à 30 minutes, avec un taux de récupération de l’ADN compris entre 70 et 100 %.
  • Polyvalent : Peut être utilisé avec un large éventail de matériaux d’échantillonnage
  • Efficacité : Isolement rapide et récupération élevée d’ADN génomique
  • Isolement efficace d’ADN génomique à partir d’une grande variété d’échantillons
  • Isolement rapide et récupération élevée d’ADN génomique
  • L’ADN isolé peut être utilisé pour diverses applications en aval.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir de tissus et cellules animaux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : 1 flacon (100 ml)
Stocker entre 15°C et 30°C
Isolation Technology Extraction organique
Type d’échantillon Cellules, Mouchoir, Plant, Tissue, Yeast
Volume d’élution Varies
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (application) PCR, transfert Southern, séquençage, clonage
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Heure du test 30 min
Quantité de matériel de démarrage Bacteria: ≤107 cells or 0.1 mL
Cells: ≤107
Plant: ≤50 mg
Tissue: ≤50 mg
Yeast: ≤107 cells or 0.1 mL