Learn More
Invitrogen™ Mélange dNTP (10 mM chacun)
Code produit 10748974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 ml
5 x 1 ml
Conditionnement:
100µL
1mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10748974 1 ml 1mL
16498753 5 x 1 ml 5 pièces
10534823 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10748974 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18427088
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La solution dNTP Invitrogen 10 mM est un mélange de quatre nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) dans une solution Tris-HCl de 0,6 mM.
Chaque nucléotide est à une concentration de 10 mM. Cette solution dNTP 10 mM peut être utilisée dans le cadre d’une réaction en chaîne de la polymérase (PCR), d’un séquençage, de réactions de remplissage, de traduction de coupure, de la synthèse de l’ADNc et de réactions de traînée TdT.
La fabrication de la solution dNTP Invitrogen répond aux normes les plus élevées de l’industrie :
• Fabriquée selon la norme ISO 9001
• Fabriquée dans des salles stériles de classe D
Caractéristiques :
• synthèse chimique
• pH 7,5
• Pureté > à 99 % confirmée par HPLC
• Stable pendant 2 ans à –20°C
• Sans qPCR, PCR, inhibiteurs de transcription inverse
• Ne contient pas de DNase ni de RNase
• Ne contient pas d’ADN humain ni d’E. coli
Applications :
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, synthèse de l’ADNc
• PCR haute fidélité et longue portée
• Amplification isotherme
• Marquage de l’ADN
• Clonage
• Méthode Sanger et séquençage de nouvelle génération (NGS)
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 40 mM
Contenu et stockage Flacon de 1 x 1 ml
Le mélange contient les quatre dNTP, chacun à une concentration finale de 10 mM dans le Tris-HCl (pH 7,5). Conserver (à -20°C.)
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 1 ml
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.