Learn More
Invitrogen™ Mélange dNTP (10 mM chacun)
Product Code. 16498753
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 ml
5 x 1 ml
Unit Size:
100µL
1mL
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
16498753 5 x 1 ml 5 pièces
10748974 1 ml 1mL
10534823 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16498753 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 18427089
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La solution dNTP Invitrogen 10 mM est un mélange de quatre nucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) dans une solution Tris-HCl de 0,6 mM.
Chaque nucléotide est à une concentration de 10 mM. Cette solution dNTP 10 mM peut être utilisée dans le cadre d’une réaction en chaîne de la polymérase (PCR), d’un séquençage, de réactions de remplissage, de traduction de coupure, de la synthèse de l’ADNc et de réactions de traînée TdT.
La fabrication de la solution dNTP Invitrogen répond aux normes les plus élevées de l’industrie :
• Fabriquée selon la norme ISO 9001
• Fabriquée dans des salles stériles de classe D
Caractéristiques :
• synthèse chimique
• pH 7,5
• Pureté > à 99 % confirmée par HPLC
• Stable pendant 2 ans à –20°C
• Sans qPCR, PCR, inhibiteurs de transcription inverse
• Ne contient pas de DNase ni de RNase
• Ne contient pas d’ADN humain ni d’E. coli
Applications :
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, synthèse de l’ADNc
• PCR haute fidélité et longue portée
• Amplification isotherme
• Marquage de l’ADN
• Clonage
• Méthode Sanger et séquençage de nouvelle génération (NGS)
Order Info
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 10 mM
Contenu et stockage dNTP Mix, contains 10 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP (1 x 1 mL)
Store at –20°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 5 x 1 ml
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.