Learn More
Invitrogen™ Mélange dNTP (2,5 mM)
Code produit 10694043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10694043 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10694043 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R72501
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
1 ml (2 x 500 μl) contient suffisamment de dNTP de 2,5 mM pour 200 réactions de PCR (50 μl chacune).
Solution prête à l’emploi
Invitrogen 2.5 mM dNTP (2'-deoxynucleoside 5'-triphosphate) Mix consists of a solution of all four nucleotides, dATP, dCTP, dGTP, and dTTP, each at a concentration of 2.5 mM. It is supplied in purified water and neutralized to pH 8.0 with NaOH. 2.5 mM dNTP Mix is suitable for use in a wide variety of molecular applications.
Applications
  • Traditional PCR
  • Sequencing
  • cDNA synthesis
  • Nick translation
  • TdT-tailing reactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2,5 mM
Contenu et stockage 1 ml (2 x 500 µl) contient suffisamment de dNTP de 2,5 mM pour 200 réactions de PCR (50 µl chacune). Conserver à -20°C. Stabilité garantie pendant 12 mois lorsqu’il est correctement conservé.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR