Learn More
Invitrogen™ Kit de dNTP (100 mM)
Code produit 10656693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 250 μl
8 x 1,25 ml
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10656693 8 x 1,25 ml 4 pièces
10083252 4 x 250 μl 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656693 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10297117
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution prête à l’emploi
La solution de dNTP à 100 mM est composée de quatre désoxyribonucléotides (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), chacun à une concentration de 100 mM. Les deoxynucléotides sont adaptés à une utilisation dans la réaction en chaîne de la polymérase (PCR), le séquençage, le remplissage, la traduction de coupure, la synthèse d’ADNc et les réactions d’extension homopolymérique de TdT.
Chip-Chip, biologie de la chromatine, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage Contenu :
100 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP chacun. Chaque dNTP est fourni dans 2 × flacons de 1,25 ml contenant 250 µmol de dNTP dans de l’eau purifiée. Stocker entre -30°C et -10°C.
Forme Liquide
Marqueur ou colorant Non marqué
Quantité 8 x 1,25 ml
Conditions d’expédition Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
À utiliser avec (application) Standard PCR, RT-PCR, Real Time PCR (qPCR)