Learn More
Invitrogen™ Amine Dynabeads™ M-270
Description
Les groupes amino de surface permettent la liaison covalente directe des glucides, des glycoprotéines et des glycolipides par l’amination réductrice des aldéhydes. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
- Liaison rapide (moins d’une heure) à un pH neutre à élevé et à température ambiante
- Aucune autre activation de surface n’est requise
- Excellente réactivité avec une gamme de réactifs de réticulation, ce qui permet d’introduire facilement d’autres chimies de surface alternatives
- Idéal pour l’isolement de petits composants tels que les protéines et les peptides
- Permet le couplage C-terminal des protéines
- Bien adapté à l’isolement des protéines ou d’autres cibles avec affinité pour des fragments de glucides spécifiques
- Concentration : 2 x 109 microbilles / ml
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Diamètre (métrique) | 2,8 μm |
| Volume d’élution min | 5 μlitres |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’échantillon | Tout type d’échantillon |
| Fonctionnalité de surface | Amine |
| Gamme de produits | Dynabeads |
| Quantité | 2 ml |
| Type | Microbille avec groupe d’amines |
| Afficher plus |