Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD63 Isolation/Detection Reagent (from cell culture media)
Code produit 14830841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
14830841 3 ml 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14830841 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10606D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Purifiez rapidement et facilement les exosomes CD63+ pré-enrichis à partir de milieux de culture cellulaire
Le réactif d’isolement / de détection de l’exosome humain CD63 permet la détection de l’exosome (également appelé vésicule extracellulaire et corps multi-vésiculaire) à l’aide de techniques telles que la cytométrie en flux, la microscopie électronique ou le transfert Western. Les exosomes doivent être pré-enrichis avant l’isolement. Ceci peut être fait par ultracentrifugation ou en utilisant le réactif d’isolement total des exosomes (à partir du milieu de culture cellulaire) rapide et efficace.
  • Obtenez des exosomes CD63+ à haute pureté
  • Visualisez l’échantillon pendant la manipulation
  • Protocole facilement adaptable
  • Détectez les exosomes par cytométrie en flux en moins d’1 heure
  • Utilise la technologie de séparation magnétique Dynabeads
  • Permet une purification facile des exosomes CD63+ pré-enrichis à partir de milieux de culture cellulaire, puis permet de détecter les exosomes purifiés via des techniques telles que la cytométrie en flux, la microscopie électronique ou le transfert Western
  • Les exosomes liés aux microbilles peuvent être facilement visualisés par cytométrie en flux
  • Les Dynabeads, monodispersées et relativement grandes (4,5 μm de diamètre), permettent un FFC / SSC clair et défini généralement en moins d’1 heure
  • La manipulation magnétique permet également de visualiser l’échantillon grâce à la couleur marron clair des microbilles
  • Les aimants permettent une séparation et une purification faciles
  • Le volume de l’échantillon et de la microbille peut être facilement augmenté ou diminué en fonction de la taille de l’échantillon ou des applications en aval
Un bon mélange est essentiel
  • Pour un isolement réussi de l’exosome, il est important d’utiliser un mélangeur qui s’incline et tourne pour s’assurer que les microbilles ne se déposent pas dans le tube
  • Évitez la rotation de bout en bout pour les petits volumes d’échantillons (par exemple, 100 μl)
  • Veuillez consulter le manuel d’utilisation ci-dessous pour plus d’instructions
Découverte de biomarqueurs, recherche sur le cancer, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, exosomes, immunoprécipitation, recherche en oncologie et sur les maladies génétiques, isolement de protéine à partir d’exosomes, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules en culture
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°°C
Type de produit Réactif d’isolement / détection de CD63
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 3 ml
Type d’échantillon Surnageants de culture cellulaire
Espèces cibles Humaine
Diamètre (métrique) 4,5 μm