Learn More
Invitrogen™ Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagent (from cell culture)
Code produit 15480544
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15480544 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15480544 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10620D
Permet la détection de vésicules extracellulaires positives à la CD9 telles que les exosomes dans des milieux de culture cellulaire enrichis à l’aide de la cytométrie en flux ou de la microscopie électronique
Les milieux de culture cellulaire doivent d’abord être enrichis pour les exosomes à l’aide du réactif d’isolement des exosomes totaux (à partir des milieux de culture cellulaire) ou par ultracentrifugation traditionnelle. Le réactif de détection du flux d’exosomes humains CD9 (à partir de la culture cellulaire) permet une visualisation facile des exosomes par cytométrie en flux à l’aide de cette technologie de séparation magnétique. Les exosomes libres seuls sont trop petits pour être détectés par la plupart des instruments de cytométrie en flux. Les microbilles magnétiques Dynabeads de 2,7 μm permettent une analyse claire et définie du flux.
  • Temps de manipulation minimal pour la capture et l’analyse des exosomes
  • Analyse claire et définie du flux en moins d’1 heure
  • Étude de l’expression des marqueurs spécifiques aux sous-ensembles d’exosomes
  • Le protocole est facilement évolutif
  • Des études récentes suggèrent que la population d’exosome / ECV se compose de plusieurs sous-ensembles, éventuellement avec des fonctions différentes
  • Grâce à la technologie de séparation magnétique Dynabeads basée sur l’immunoaffinité, ces sous-ensembles peuvent être capturés et étudiés de façon sélective à l’aide de la cytométrie en flux et/ou de la microscopie électronique
  • La technologie Dynabeads évite la perte de matériaux due à la manipulation et à la centrifugation qui se produisent généralement avec d’autres méthodes d’isolement et d’analyse
Mélangez soigneusement pour garantir que les microbilles magnétiques ne se déposent pas dans le tube à échantillons. Nous recommandons d’utiliser un mélangeur qui assure à la fois l’inclinaison et la rotation pour un mélange optimal.
Analyse cellulaire, isolement des exosomes, exosomes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de produit Réactif de détection de flux
Gamme de produits Dynabeads
Quantité 2 ml
Type d’échantillon Cultures cellulaires
Diamètre (métrique) 2,7 μm