Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD31 Endothelial Cell
Code produit 10007902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10007902 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10007902 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11155D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
5 ml de Dynabeads revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD31
Isolez les cellules endothéliales directement à partir de digestions tissulaires
Les Dynabeads CD31 sont parfaites pour isoler positivement les cellules endothéliales pour l’analyse moléculaire en aval.
  • Isolez positivement les cellules endothéliales directement des digestions tissulaires pour les applications moléculaires
  • Établissez des cultures pour les cellules endothéliales
  • Aucune colonne requise
  • Échantillon de départ : Digestions tissulaires
  • Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Cellules endothéliales
  • Méthode d’isolement : Isolement positif
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Type d’échantillon : Digestions tissulaires
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 108 cellules par isolement
  • Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules endothéliales
Contenu et stockage Ce produit contient : 5 ml de Dynabeads™ revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD31.
Conserver entre 2 et 8°C
Type de produit Microbille revêtue d’anticorps
Technologie d’isolement Isolement positif
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 ml
Type d’échantillon Digestions tissulaires
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^8 cellules par isolement
Espèces cibles Humaine