Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Description
Ces groupes de surface permettent la formation de liaisons amides covalentes aux protéines / peptides via des groupes d’amines ou sulfhydryles primaires. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
- Couplage immédiat et non agressif à basse température et neutre à faible pH
- L’activation par carbodiimide est nécessaire
- D’autres groupes réactifs peuvent être introduits à l’aide des agents de réticulation disponibles sur le marché
- Utilisé pour l’isolement de petits composants tels que les protéines et les peptides
- Immobilisation des protéines / peptides labiles et couplage N-terminal des peptides
- Faible liaison non spécifique des acides nucléiques
- Compatible avec le haut débit
- Concentration : 2 x 109 microbilles / ml
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
| Diamètre (métrique) | 2,8 μm |
| Volume d’élution min | 5 μlitres |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’échantillon | Tout type d’échantillon |
| Fonctionnalité de surface | Acide carboxylique |
| Gamme de produits | DYNAL, Dynabeads |
| Quantité | 2 ml |
| Type | Microbille avec groupe d’acides carboxyliques |
| Afficher plus |