Learn More
Invitrogen™ Époxy Dynabeads™ M-270
Code produit 10727313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 mg
300 mg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10727313 300 mg 1 pièce
10512625 60 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727313 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 14302D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.
Microbilles superparamagnétiques de 2,8 μm contenant des groupes époxy de surface.
Les microbilles d’époxy Dynabeads M-270 se lient de façon covalente aux groupes d’amines ou sulfhydryles primaires des protéines et des peptides, les rendant idéales pour le couplage des anticorps, des peptides, des protéines intactes et d’enzymes fonctionnels. Ces microbilles hydrophiles au pH neutre affichent une très faible capacité à établir des liaisons non spécifiques avec les protéines et colorants, ce qui réduit le recours à des agents bloquants. De plus, les microbilles d’époxy Dynabeads M-270 sont dépourvues du détergent Tween et conviennent donc très bien à l’analyse par spectrométrie de masse. À utiliser avec n’importe quel type d’échantillon.
  • Idéales pour l’immunoprécipitation (IP) des protéines et complexes protéiques
  • Séparation magnétique non agressive mais rapide avec temps d’incubation courts permettant l’identification des complexes transitoires et labiles
  • Le couplage de l’anticorps covalent avec les microbilles Dynabeads évite la co-élution de l’anticorps avec les protéines cibles
Purification de protéines hydrophobes / hydrophiles, isolement des organites, affichage du phage, purification de protéines et de peptides, isolement et analyse de complexes protéiques, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, interactions protéine-protéine, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : 300 mg d’époxy Dynabeads™ M-270, ∼ 6,7 × 107 microbilles / mg, fournies sous forme de poudre lyophilisée
Conservation : 2°C à 8°C
Diamètre (métrique) 2,8 μm
Volume d’élution min 5 μlitres
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’échantillon Tout type d’échantillon
Fonctionnalité de surface Époxy
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Quantité 300 mg
Type Microbilles en époxy
Format Lyophilisation
Pureté ou qualité Niveau de recherche