Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Epoxy
Code produit 10343523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10343523 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10343523 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 14011
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour les protocoles d’isolement cellulaire personnalisés en amont des applications moléculaires
Les anticorps purifiés peuvent être utilisés conjointement avec ces microbilles afin de créer un milieu de séparation cellulaire magnétique présentant une bonne orientation des anticorps.
  • Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces
  • Méthode d’isolement : Déplétion, isolement positif pour les applications moléculaires
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Toutes les espèces
  • Type d’échantillon : Sang, PBMC, tissus digérés
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 cellules par isolement
  • Espèces cibles : Toutes les espèces
Analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines, isolement des cellules de souris, isolement des cellules secondaires
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Toutes les cellules de toutes les espèces
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Type de produit Microbilles en époxy
Technologie d’isolement Déplétion, isolement positif pour les applications moléculaires
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 ml
Réactivité Toutes les espèces
Type d’échantillon PBMC, digestions tissulaires, sang
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 cellules par isolement
Espèces cibles Toutes les espèces
Diamètre (métrique) 4,5 μm