Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ SILANE Genomic DNA Kit
Code produit 12023719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
96 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12023719 96 préparations 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12023719 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 37012D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Includes
Dynabeads MyOne ; SILANE (5 ml, 40 mg/ml, voir nº cat. 370-02D pour plus de caractéristiques), tampons de liaison / nettoyage / élution et protocole optimisé pour l’isolement de l’ADN génomique. Le contenu du kit est suffisant pour 96 isolements.
Pour une extraction et un isolement hautement prévisibles et homogènes de l’ADN génomique du sang total humain, en suivant un simple protocole de séparation
Isole les rendements d’ADN linéaire par rapport au nombre de globules blancs (WBC) présents dans l’échantillon. Les Dynabeads de 1 μm présentent des propriétés chimiques de surface optimisées de type silice et une surface hautement spécifique qui offre une cinétique efficace et une sensibilité élevée. Leur taille et leur surface uniformes garantissent des résultats hautement reproductibles et des performances plus élevées comparées aux particules magnétiques d’autres fournisseurs. Les autres particules présentent souvent une distribution des tailles, une surface et une capacité de liaison aléatoires. Cela pourrait compromettre la reproductibilité de vos résultats. Les Dynabeads respectent les normes strictes Dynal en matière de reproductibilité et de capacité d’automatisation intra-lot et inter-lot.
  • Liaison hautement prévisible par mg de microbilles
  • Plage linéaire de rendement de l’ADN par rapport au comptage de globules blancs (WBC).
  • Intégrité et pureté élevées de l’ADN isolé
  • Isole 10 μg d’ADN d’un échantillon sanguin de 350 μl à l’aide de 2 mg (50 μl) de Dynabeads
  • Plus rapide que les colonnes de centrifugation
  • Meilleur rentabilité avec des performances équivalentes à celles des colonnes de centrifugation
  • Compatible avec l’automatisation (faible taux de sédimentation et grande mobilité magnétique)
  • Isolement de l’ADN génomique
  • À partir de cellules et d’échantillons de sang frais / congelés
  • À partir de sang avec une multitude de produits anticoagulants
  • Adapté aux dosages automatisés
  • Kit séparé disponible pour l’isolement de l’ADN / ARN viral
  • Compatible avec le haut débit
  • Cible de purification : ADN génomique
La validation et la personnalisation (microbilles, tampon, protocole ou format) sont disponibles sur la base d’un OEM personnalisé.
Développement d’analyses DIV à base de microbilles, DIV d’acide nucléique à base de microbilles, clinique, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, extraction d’ADN, développement diagnostique, purification d’ADN génomique, développement de tests de diagnostic moléculaire, ADN génomique provenant du sang (échelle moyenne, 100 μl-1 ml), ADN génomique provenant du sang (petite échelle, < 100 μl)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’ADN génomique SILANE
Type d’échantillon Sang
Contenu et stockage Le kit contient : Dynabeads™ MyOne™ SILANE (5 ml, 40 mg / ml, voir n° cat. 370-02D pour plus de caractéristiques), tampons de liaison / nettoyage / élution et protocole optimisé pour l’isolement de l’ADN génomique. Le contenu du kit est suffisant pour 96 isolements.
Conservation à : 2-8°C.
À utiliser avec (application) Clonage
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Technologie d’isolement Microbille magnétique
Taille des particules (métrique) 1 μm
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Cible de purification ADN génomique
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dynabeads SILANE Genomic DNA Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride