Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit
Description
Includes
Dynabeads de déplétion de 10 ml et mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre les CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 et CD235a (glycophorine A) humaines
Le kit de cellules T CD8 humaines intactes Dynabeads Untouched déplète les cellules T CD4+, les cellules B, les cellules NK, les monocytes, les plaquettes, les cellules dendritiques, les granulocytes et les érythrocytes. Les cellules T CD8+ humaines isolées négativement sont laissées dans l’échantillon et n’ont pas été en contact avec les Dynabeads. Les cellules T CD8+ exemptes de microbilles et d’anticorps sont totalement intactes et en parfait état pour tout dosage et toute application fonctionnels.
- Pureté, récupération et viabilité élevées des cellules T CD8+ humaines intactes
- Faciles à utiliser et à mettre à l’échelle
- Aucune colonne n’est requise
- Capacité : Traite environ 1 x 109 cellules au total
- Type de cellule : Cellules T (CD8)
- Produit final : Cellules
- Non compatible avec le haut débit
- Méthode d’isolement : Isolement négatif
- Nombre de réactions : 100 isolements
- Viabilité de sortie : > 95 %, > 98 %
- Type d’échantillon : PBMC
- Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
- Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules T (CD8) |
| Clonalité | Monoclonal |
| Contenu et stockage | Le kit contient : Dynabeads™ de déplétion de 10 ml et mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre les CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 et CD235a humaines (glycophorine A). Conditions de conservation : 2°C à 8°C. Ne pas congeler. |
| Type de produit | Kit de cellules |
| Type de produit final | Cellules |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| Technologie d’isolement | Isolement négatif |
| Nbre de cellules | Traite ∼ 1 x 10^9 cellules au total |
| Nbre de tests | 100 isolements |
| Viabilité de sortie | > 95 %, > 98 % |
| Afficher plus |