Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human T Cells Kit
Code produit 10033093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10033093 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033093 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11344D
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Dynabeads de déplétion de 10 ml et mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre les CD14, CD16 (a et b), CD19, CD36, CD56, CD123 et CD235a humaines (glycophorine A)
Utilisez ce kit pour isoler les cellules T pures et viables non touchées du PBMC par isolement négatif
Le kit déplète les cellules B, les cellules NK, les monocytes, les plaquettes, les cellules dendritiques, les granulocytes et les érythrocytes. Les cellules T humaines isolées négativement sont laissées dans l’échantillon et n’ont pas été en contact avec les Dynabeads. Les cellules T exemptes de microbilles et d’anticorps sont totalement intactes et en parfait état pour tout dosage et toute application fonctionnels.
  • Pureté, récupération et viabilité élevées des cellules T humaines intactes
  • Faciles à utiliser et à mettre à l’échelle
  • Aucune colonne n’est requise
  • Capacité : Traite environ 1 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Cellules T (population entière)
  • Produit final : Cellules
  • Méthode d’isolement : Isolement négatif
  • Nombre de réactions : 100 isolements
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Type d’échantillon : PBMC
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
  • Espèces cibles : Humaine
Méthodologie :
un mélange d’anticorps vers les cellules non-T est ajouté à l’échantillon et permet de se lier aux cellules. Les Dynabeads sont ajoutées et se lient aux cellules marquées par des anticorps pendant une courte incubation. Les cellules liées aux microbilles sont rapidement séparées sur l’aimant et éliminées. Les cellules T humaines restantes isolées négativement et intactes peuvent être directement analysées dans un cytomètre en flux et utilisées pour n’importe quelle application.
une stratégie d’isolement négatif isole les cellules pures et véritablement intactes. Lorsque la pureté maximale des cellules est critique, une stratégie positive d’isolement des cellules est recommandée.
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (population entière)
Contenu et stockage Le kit contient : Dynabeads™ de déplétion de 10 ml et mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre les CD14, CD16 (a et b), CD19, CD36, CD56, CD123 et CD235a (glycophorine A) humaines.
Conserver entre 2 et 8°C
Type de produit Kit de cellules
Type de produit final Cellules
Technologie d’isolement Isolement négatif
Nbre de cellules Traite ∼ 1 x 10^9 cellules au total
Nbre de tests 100 isolements
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads, Untouched
Quantité 1 kit
Type d’échantillon PBMC
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 PBMC par isolement
Espèces cibles Humaine