Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mouse CD4 Cells Kit
Code produit 10252133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml
2 x 10 mL
Conditionnement:
2 pièces
4mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10252133 2 x 10 mL 2 pièces
10236794 4 ml 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10252133 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11415D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1002.00€
    832.65€ / 2 pièces
    Économisez 169.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
20 ml de Dynabeads de déplétion de souris et 2 ml de mélange d’anticorps avec anticorps monoclonaux dirigés contre CD8, CD11b, CD16/32, CD45R et Ter-119. Ces réactifs sont suffisants pour traiter environ1 x 109 cellules
Peut être mis à l’échelle en fonction de la taille de l’échantillon
Les cellules CD4 de souris Dynabeads Untouched fournissent à la fois des microbilles superparamagnétiques Dynabeads de 4,5 μm (avec un anticorps IgG anti-rat polyclonal de mouton lié par covalence à la surface de la microbille) et un mélange d’anticorps monoclonal, conçus pour la déplétion des leucocytes CD4 négatifs à partir de suspensions à cellule simple de rate ou de ganglions lymphatiques de souris. Après la procédure de déplétion, les cellules CD4+ de souris cibles intactes isolées négativement sont pures, viables et prêtes à être utilisées dans toute application en aval.
  • Isolement rapide du CD4 de souris intactes
  • Cellules T : aucune colonne requise
  • Les cellules T CD4+ de souris pures et viables sont prêtes pour toute application en aval
  • Capacité : Traite environ 1 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Cellules T (CD4)
  • Méthode d’isolement : Isolement négatif
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Souris
  • Type d’échantillon : Ganglion lymphatique, rate
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 cellules par isolement
  • Espèces cibles : Souris
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules de souris
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (CD4)
Contenu et stockage Contenu : 20 ml de microbilles de déplétion de souris Dynabeads™ et mélange d’anticorps de 2 ml avec anticorps monoclonaux dirigés contre CD8, CD11 b, CD16 / 32, CD45R et Ter-119. Ces réactifs sont suffisants pour traiter ∼ 1 × 109 cellules.
Conserver les composants du kit entre 2° et 8°C.
Type de produit Kit de cellules
Technologie d’isolement Isolement négatif
Nbre de cellules Traite ∼ 1 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 2 x 10 mL
Réactivité Souris
Type d’échantillon Ganglion lymphatique, rate
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 cellules par isolement
Espèces cibles Souris
Diamètre (métrique) 4,5 μm