Learn More
Invitrogen™ Streptavidine T1 Dynabeads™ MyOne™
Code produit 10531265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Conjugué de streptavidine, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Kit d’isolement, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Streptavidine, Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Quantité:
10 mL
100 mL
100 ml
10 mL
2 mL
200 Isolations
4 x 1 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
100mL
10mL
2mL
50mL
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 mL 1 pièce
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 mL 1 pièce
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 mL 10mL
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 mL 50mL
15544364 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 mL 10mL
10079312 Conjugué de streptavidine, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 mL 10mL
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 mL 2mL
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 mL 10mL
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 mL 2mL
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 mL 1 pièce
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 mL 1 pièce
15534364 Streptavidine, Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml 100mL
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 mL 1 pièce
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 mL 1 pièce
10662244 Kit d’isolement, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations 1 pièce
15524364 Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations -
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10531265 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 65601
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Fournis en PBS, pH de 7,4 avec 0,1 % de BSA et 0,02 % de NaN3 ajoutés comme conservateurs.
La streptavidine Dynabeads MyOne T1 représente la méthode de référence pour l’isolement et la manipulation d’acides nucléiques biotinylés, d’anticorps ou d’autres ligands et cibles biotinylés.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Ces billes uniformes et superparamagnétiques ont un diamètre de 1 μm, avec une seule couche (et non plusieurs) de streptavidine recombinante, couplée par covalence à la surface et bloquée par BSA. La monocouche de streptavidine permet une disponibilité stérique de la grande majorité des sites de liaison à la biotine, non seulement pour une liaison de biotine libre, mais aussi pour une liaison de ligands biotinylés/cibles. Les billes présentent une cinétique de réaction en phase liquide rapide. La surface spécifique et définie permet une capture, une séparation et une manipulation en aval efficaces. La monocouche de streptavidine réduit les fuites à des niveaux négligeables. L’absence de streptavidine adsorbée en excès assure une uniformité des lots et une reproductibilité de vos résultats. Les Dynabeads MyOne 1 μm possèdent une grande surface, une haute capacité, une attraction magnétique efficace et un faible taux de sédimentation pendant l’incubation. Personnalisation pour une utilisation dans des protocoles automatisés où un rendement élevé est primordial.
  • L’affinité de liaison très élevée de l’interaction streptavidine-biotine (Kd = 10-15) est exploitée dans un large éventail d’applications.
  • Isolation directe et rapide de n’importe quelle molécule biotinylée
  • Protocoles flexibles avec une cinétique délicate et efficace des réactions en phase liquide
  • Microbilles neutres et à faible chargement, idéales pour la liaison des protéines, des peptides et des anticorps
  • Leur taille petite, bien qu’uniforme, présente une large surface par mg de microbilles et une capacité élevée correspondante pour la molécule cible
  • Faible taux de sédimentation, bien que riche en fer, assurant une séparation magnétique rapide
  • Les protocoles biomagnétiques sont facilement adaptés aux plateformes automatisées
  • Reproductibilité entre lots élevée, ce qui garantit des résultats uniformes
Immunoprécipitation, purification peptidique et protéique, extraction de protéines complexes, préparation d’échantillons protéiques et purification de protéines, protéines, expression, analyse et isolement, RNAI, recherche d’ARN non codant et épigénétique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Concentration 10 mg/mL
Contenu et stockage Dynabeads MyOne Streptavidin T1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 . Store at 2–8°C.
Format Beads in Suspension
Isolation Technology Magnetic Bead
Diamètre (métrique) 1 μm (CV < 5%)
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
À utiliser avec (application) Immunoassays, IP, ChIP, RIP, cell isolations, or DNA isolation for downstream amplification reactions or NGS, requiring high sensitivity, rapid target capture with compatibility with subsequent enzymatic reactions
Compatibilité à haut débit High-throughput Compatible
Gamme de produits Dynabeads
Type de produit Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Quantité 2 mL
Conditions d’expédition Ambient Temperature
Propriété de liaison 950-1500 pmoles free biotin/mg beads
État réglementaire RUO
Certifications/Conformité ISO9001 and ISO13485
Fonctionnalité de surface Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA