Learn More
Invitrogen™ Échelle d’ADN de 50 bp E-Gel™
Code produit 10122348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 applications
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10122348 100 applications 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10122348 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10488099
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Formulée spécifiquement pour assurer des performances maximales sur les gels E-Gel EX ainsi que sur d’autres gels prémoulés E-Gel
L’échelle d’ADN 50 bp E-Gel Invitrogen est conçue pour le dimensionnement et la quantification approximative de l’ADN double brin dans une plage de 50 à 2 500 bp. L’échelle d’ADN 50 bp E-Gel est constituée de 17 fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie et dispose de bandes de référence à 2 500, 800 et 350 bp pour faciliter l’orientation.
L’échelle d’ADN 50 bp E-Gel est spécifiquement formulée pour réaliser des performances optimales sur les gels d’agarose prémoulés E-Gel.
Points forts de l’échelle d’ADN 50 bp E-Gel :
  • Performance—optimale pour une utilisation sur les gels d’agarose E-Gel
  • Bandes nettes et transparentes—fragments purifiés par chromatographie pour des résultats constants et fiables, stables à température ambiante pendant un maximum de six mois
  • Prêtes à l’emploi—pré-mélangées avec un tampon de chargement
  • Pratique : fournie avec un tampon de chargement d’échantillons 1X E-Gel
  • Précise : quantité d’ADN exacte dans chaque bande
Utilisation du produit
L’échelle d’ADN double brin peut être visualisée sur les gels d’agarose E-Gel à 2 %. L’échelle est conçue avec une intensité uniforme de bandes d’ADN pour une vue claire de chaque bande. Une quantité exacte d’ADN dans chaque bande permet une quantification approximative des échantillons d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 2 x 1 ml d’échelle d’ADN E-Gel 50 bp
• 1 ml de tampon de chargement d’échantillons E-Gel 1X
Conserver à température ambiante ou à 4°C pendant 6 mois maximum.
Pour de plus longues périodes, conserver à -20°C.
Concentration 0,025 µg/µl
Type de gel Agarose
Prêt à charger Oui
Volume de chargement des échantillons 1 ml
Plage de dimensions 50 bp à 2500 bp
Volume (métrique) 2 x 1000 µl
Compatibilité du gel Gels d’agarose E-Gel™
Quantité 100 applications
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur neige carbonique
Technologie Fragments d’ADN individuels purifiés par chromatographie
Type de produit Échelle d’ADN
System Type E-Gel™